Stampa…
2,5-Dimethyl-1-propyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928689-1G OR928689-5G
APOSOR928689-1GEA 139 EUR
APOSOR928689-1G APOSOR928689-5G
2,5-Dimethyl-1-propyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
2,5-Dimethyl-1-propyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04624247
CAS Number: 18870-75-2