Stampa…
Ac-HMBA-linker 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Acetoxymethyl)benzoic acid, 4-Acetoxymethylbenzoic acid
OR928683-10G OR928683-25G
APOSOR928683-10GEA 212 EUR
APOSOR928683-10G APOSOR928683-25G
Ac-HMBA-linker 98%
Ac-HMBA-linker
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01090957
CAS Number: 15561-46-3