Stampa…
N,N-Dimethyl-1-(5-methyl-1H-indol-3-yl)methanamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methylgramine
OR928632-1G OR928632-250MG OR928632-5G
APOSOR928632-1GEA 263 EUR
APOSOR928632-1G APOSOR928632-250MG APOSOR928632-5G
N,N-Dimethyl-1-(5-methyl-1H-indol-3-yl)methanamine 98%
N,N-Dimethyl-1-(5-methyl-1H-indol-3-yl)methanamine
Formula: C₁₂H₁₆N₂
Peso molecolare: 188,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022732
CAS Number: 30218-58-7