Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928607-10G
OR928607-1G
OR928607-5G
APOSOR928607-10GEA
557
EUR
APOSOR928607-10G
APOSOR928607-1G
APOSOR928607-5G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 98%
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol
Formula:
C₅H₁₀OS Peso molecolare: 118,2 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02942489 CAS Number: 29683-23-6 |