O-2-Propynylhydroxylamine hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
O-(Prop-2-yn-1-yl)hydroxylamine hydrochloride
Formula:
C₃H₆ClNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12912207 CAS Number: 21663-79-6 |