Stampa…
Fmoc-val-OSu 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Fmoc-L-valine N-succinimidyl ester, Fmoc-Val-OSu
OR928600-25G OR928600-100G OR928600-500G
APOSOR928600-25GEA 98.9 EUR
APOSOR928600-25G APOSOR928600-100G APOSOR928600-500G
Fmoc-val-OSu 95%
Fmoc-val-OSu
Formula: C₂₄H₂₄N₂O₆
Peso molecolare: 436,464 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153370
CAS Number: 130878-68-1