L-Argininamide dihydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
H-Arg-NH₂·2HCl, H-Arg-NH₂·2 HCl, H-Arg-NH2.2HCl
Formula:
C₆H₁₇Cl₂N₅O Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00058286 CAS Number: 14975-30-5 |