Stampa…
ɑ-Methylene-γ-butyrolactone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methylenedihydro-2(3H)-furanone, 3-Methylenedihydrofuran-2(3H)-one
OR928542-25G OR928542-5G
APOSOR928542-25GEA 510 EUR
APOSOR928542-25G APOSOR928542-5G
ɑ-Methylene-γ-butyrolactone 95%
alpha-Methylene-gamma-butyrolactone
Formula: C₅H₆O₂
Peso molecolare: 98,10 g/mol
Densità: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005407
CAS Number: 547-65-9
UN: 1993
ADR: 3,III