Stampa…
1-Ethyl-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928526-1G OR928526-5G
APOSOR928526-1GEA 127 EUR
APOSOR928526-1G APOSOR928526-5G
1-Ethyl-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-5-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09455244
CAS Number: 944893-74-7