1-Pyridazin-3-ylethanone
Fornitore: Apollo Scientific
OR928493-1G
OR928493-5G
APOSOR928493-1GEA
498
EUR
APOSOR928493-1G
APOSOR928493-5G
1-Pyridazin-3-ylethanone
1-Pyridazin-3-ylethanone
Formula:
C₆H₆N₂O Peso molecolare: 122,13 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13189577 CAS Number: 1122-63-0 |