Stampa…
2-Piperidin-1-ylmethylphenylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Piperidin-1-ylmethyl-aniline
OR928481-1G OR928481-5G
APOSOR928481-1GEA 125 EUR
APOSOR928481-1G APOSOR928481-5G
2-Piperidin-1-ylmethylphenylamine 97%
2-Piperidin-1-ylmethylphenylamine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Peso molecolare: 190,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114503
CAS Number: 19577-83-4