Stampa…
2-Metil-3-esanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928462-10G OR928462-1G OR928462-5G
APOSOR928462-10GEA 377 EUR
APOSOR928462-10G APOSOR928462-1G APOSOR928462-5G
2-Metil-3-esanone 95%
2-Metil-3-esanone
Formula: C₇H₁₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009399
CAS Number: 7379-12-6