Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydro-2,6-naphthyridine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928457-1G OR928457-250MG
APOSOR928457-1GEA 425 EUR
APOSOR928457-1G APOSOR928457-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-2,6-naphthyridine hydrochloride 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-2,6-naphthyridine hydrochloride
Formula: C₈H₁₁ClN₂
Peso molecolare: 170,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1416352-01-6