Stampa…
Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dibenzofuran-4-carboxaldehyde
OR928449-25G OR928449-5G
APOSOR928449-25GEA 437 EUR
APOSOR928449-25G APOSOR928449-5G
Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde 96%
Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₈O₂
Peso molecolare: 196,21 g/mol
Punto di fusione: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03306027
CAS Number: 96706-46-6