(2E)-3-(1-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(1-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)prop-2-enoic acid
OR928429-1G
OR928429-250MG
APOSOR928429-1GEA
720
EUR
APOSOR928429-1G
APOSOR928429-250MG
(2E)-3-(1-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylic acid 95%
(2E)-3-(1-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylic acid
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Peso molecolare: 194,24 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02090859 CAS Number: 514800-93-2 |