Stampa…
2-Ethyl-5-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethyl-5-nitrobenzenamine
OR928420-100G OR928420-25G OR928420-5G
APOSOR928420-100GEA 452 EUR
APOSOR928420-100G APOSOR928420-25G APOSOR928420-5G
2-Ethyl-5-nitroaniline 98%
2-Ethyl-5-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00034056
CAS Number: 20191-74-6