Stampa…
4,7-Dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928406-1G OR928406-250MG
APOSOR928406-1GEA 633 EUR
APOSOR928406-1G APOSOR928406-250MG
4,7-Dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid 98%
4,7-Dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₈O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17016073
CAS Number: 1169491-14-8