Stampa…
Trietilammina 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (Diethylamino)ethane, TEA
OR9284-1L OR9284-2.5L OR9284-500ML
APOSOR9284-1LEA 26.3 EUR
APOSOR9284-1L APOSOR9284-2.5L APOSOR9284-500ML
Trietilammina 99%
Trietilammina
Formula: (C₂H₅)₃N
Peso molecolare: 101,19 g/mol
Punto di ebollizione: 89…90 °C
Punto di fusione: –115 °C
Densità: 0,726 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009051
CAS Number: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3+8,II