Stampa…
2-Chloro-5-methylthiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928350-10G OR928350-1G OR928350-5G
APOSOR928350-10GEA 561 EUR
APOSOR928350-10G APOSOR928350-1G APOSOR928350-5G
2-Chloro-5-methylthiazole 97%
2-Chloro-5-methylthiazole
Formula: C₄H₄ClNS
Peso molecolare: 133,6000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03265390
CAS Number: 33342-65-3