Stampa…
4,4-Dimethoxybutanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Cyanopropionaldehyde dimethyl Acetal, 4,4-Dimethoxybutyronitrile
OR928315-10G OR928315-25G OR928315-100G
APOSOR928315-10GEA 82.9 EUR
APOSOR928315-10G APOSOR928315-25G APOSOR928315-100G
4,4-Dimethoxybutanenitrile 95%
4,4-Dimethoxybutanenitrile
Formula: C₆H₁₁NO₂
Peso molecolare: 129,1570 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019883
CAS Number: 14618-78-1