1H-Imidazole-2-carbonitrile hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928305-1G
OR928305-250MG
APOSOR928305-1GEA
696
EUR
APOSOR928305-1G
APOSOR928305-250MG
1H-Imidazole-2-carbonitrile hydrochloride 95%
1H-Imidazole-2-carbonitrile hydrochloride
Formula:
C₄H₃N₃·HCl Peso molecolare: 129.6 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
1392803-62-1 |