Stampa…
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928299-1G OR928299-250MG
APOSOR928299-1GEA 531 EUR
APOSOR928299-1G APOSOR928299-250MG
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile
Formula: C8H7NO
Peso molecolare: 133,1500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16999137
CAS Number: 95658-81-4