Stampa…
4-(Methoxymethyl)phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928265-1G OR928265-250MG
APOSOR928265-1GEA 633 EUR
APOSOR928265-1G APOSOR928265-250MG
4-(Methoxymethyl)phenol 95%
4-(Methoxymethyl)phenol
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020186
CAS Number: 5355-17-9