Stampa…
1-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR928251-1G OR928251-250MG OR928251-5G
APOSOR928251-1GEA 401 EUR
APOSOR928251-1G APOSOR928251-250MG APOSOR928251-5G
1-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone 95%
1-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08668178
CAS Number: 85692-37-1