Stampa…
2-Methylbenzofuran 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928246-1G OR928246-250MG
APOSOR928246-1GEA 328 EUR
APOSOR928246-1G APOSOR928246-250MG
2-Methylbenzofuran 95%
2-Methylbenzofuran
Formula: C₉H₈O
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005850
CAS Number: 4265-25-2