Stampa…
1-(Trimethylsilyloxy)cyclopentene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928213-1G OR928213-5G
APOSOR928213-1GEA 27.3 EUR
APOSOR928213-1G APOSOR928213-5G
1-(Trimethylsilyloxy)cyclopentene 95%
1-(Trimethylsilyloxy)cyclopentene
Formula: C₈H₁₆OSi
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001395
CAS Number: 19980-43-9