Stampa…
1,2-Dichloro-3-iodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9282-100G OR9282-25G OR9282-5G
APOSOR9282-100GEA 300 EUR
APOSOR9282-100G APOSOR9282-25G APOSOR9282-5G
1,2-Dichloro-3-iodobenzene 98%
1,2-Dichloro-3-iodobenzene
Formula: C₆H₃Cl₂I
Peso molecolare: 272,9 g/mol
Punto di ebollizione: 121…123 °C/16mmHg
Punto di fusione: 33…37 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001034
CAS Number: 2401-21-0
EINECS: 219-276-0