Stampa…
4-(Dimethylamino)benzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928188-1G OR928188-5G
APOSOR928188-1GEA 292 EUR
APOSOR928188-1G APOSOR928188-5G
4-(Dimethylamino)benzamide 95%
4-(Dimethylamino)benzamide
Formula: C₉H₁₂N₂O
Peso molecolare: 164,2000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01216782
CAS Number: 6083-47-2