Stampa…
2,7-Dimethylquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR928151-1G OR928151-5G
APOSOR928151-1GEA 430 EUR
APOSOR928151-1G APOSOR928151-5G
2,7-Dimethylquinoline 95%
2,7-Dimethylquinoline
Formula: C₁₁H₁₁N
Peso molecolare: 157,22 g/mol
Punto di fusione: 58…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006763
CAS Number: 93-37-8