Stampa…
4-Ethoxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928147-1G OR928147-5G
APOSOR928147-1GEA 168 EUR
APOSOR928147-1G APOSOR928147-5G
4-Ethoxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde 95%
4-Ethoxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03180283
CAS Number: 917746-81-7