Stampa…
2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928056-1G OR928056-5G
APOSOR928056-1GEA 168 EUR
APOSOR928056-1G APOSOR928056-5G
2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitrile 95%
2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitrile
Formula: C₁₂H₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02630467
CAS Number: 299442-23-2