Stampa…
1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928039-1G OR928039-250MG
APOSOR928039-1GEA 133 EUR
APOSOR928039-1G APOSOR928039-250MG
1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-amine 95%
1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-amine
Formula: C₉H₁₁N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20705804
CAS Number: 5757-85-7