Stampa…
1-Allyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928029-1G OR928029-250MG
APOSOR928029-1GEA 401 EUR
APOSOR928029-1G APOSOR928029-250MG
1-Allyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₇H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827481
CAS Number: 78758-36-8