Stampa…
Di(2-pyridyl) ketone 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928006-100G OR928006-25G
APOSOR928006-100GEA 393 EUR
APOSOR928006-100G APOSOR928006-25G
Di(2-pyridyl) ketone 97+%
Di(2-pyridyl) ketone
Formula: C₁₁H₈N₂O
Punto di fusione: 52…55 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006288
CAS Number: 19437-26-4