Tetrahydro-4H-pyran-4-one 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₈O₂ Punto di ebollizione: 165…167 °C Densità: 1,084 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 55 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006581 CAS Number: 29943-42-8 EINECS: 249-967-2 UN: 1224 ADR: 3,III |