Stampa…
(3-Propoxyphenyl)methanamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Propoxyphenyl)methanamine
OR927946-1G OR927946-250MG
APOSOR927946-1GEA 415 EUR
APOSOR927946-1G APOSOR927946-250MG
(3-Propoxyphenyl)methanamine hydrochloride 95%
(3-Propoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₆ClNO
Peso molecolare: 201,7 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10687270
CAS Number: 37806-33-0