Stampa…
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927941-25G OR927941-5G
APOSOR927941-25GEA 802 EUR
APOSOR927941-25G APOSOR927941-5G
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide 95%
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
Formula: C₉H₁₇N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000003
CAS Number: 14542-93-9