Stampa…
N,N-Dimetil-1-naftilammina 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
OR927920-100G OR927920-25G
APOSOR927920-100GEA 241 EUR
APOSOR927920-100G APOSOR927920-25G
N,N-Dimetil-1-naftilammina 95%
N,N-Dimetil-1-naftilammina
Formula: C₁₂H₁₃N
Peso molecolare: 171,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003919
CAS Number: 86-56-6