Stampa…
2-Chloro-9H-purine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927873-1G OR927873-5G
APOSOR927873-1GEA 77.1 EUR
APOSOR927873-1G APOSOR927873-5G
2-Chloro-9H-purine 96%
2-Chloro-9H-purine
Formula: C₅H₃ClN₄
Peso molecolare: 154,5600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137826
CAS Number: 1681-15-8