Stampa…
4-Carboxyphenylacetic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Carboxyphenyl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)benzoic acid
OR927867-100G OR927867-25G OR927867-5G
APOSOR927867-100GEA 246 EUR
APOSOR927867-100G APOSOR927867-25G APOSOR927867-5G
4-Carboxyphenylacetic acid 99%
4-Carboxyphenylacetic acid
Formula: C₉H₈O₄
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01074834
CAS Number: 501-89-3