Stampa…
2'-Hydroxy-5'-methylpropiophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927866-25G OR927866-5G
APOSOR927866-25GEA 502 EUR
APOSOR927866-25G APOSOR927866-5G
2'-Hydroxy-5'-methylpropiophenone 95%
2'-Hydroxy-5'-methylpropiophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01098830
CAS Number: 938-45-4