Stampa…
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927851-25G OR927851-5G
APOSOR927851-25GEA 81.6 EUR
APOSOR927851-25G APOSOR927851-5G
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one 95%
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012210
CAS Number: 1080-12-2