Stampa…
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927763-1G OR927763-5G
APOSOR927763-1GEA 125 EUR
APOSOR927763-1G APOSOR927763-5G
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline 95%
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272236
CAS Number: 6398-87-4