Stampa…
5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927755-1G OR927755-250MG
APOSOR927755-1GEA 623 EUR
APOSOR927755-1G APOSOR927755-250MG
5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid 95%
5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₈O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03419849
CAS Number: 19156-51-5