Stampa…
3-Methyl-2-thiophenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927734-1G OR927734-5G
APOSOR927734-1GEA 183 EUR
APOSOR927734-1G APOSOR927734-5G
3-Methyl-2-thiophenesulphonyl chloride 95%
3-Methyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₅H₅ClO₂S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864262
CAS Number: 61714-76-9