Stampa…
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927720-25G OR927720-5G
APOSOR927720-25GEA 127 EUR
APOSOR927720-25G APOSOR927720-5G
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 96%
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016646
CAS Number: 4101-30-8