Stampa…
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR927669-10G OR927669-1G OR927669-5G
APOSOR927669-10GEA 916 EUR
APOSOR927669-10G APOSOR927669-1G APOSOR927669-5G
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₄S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09908086
CAS Number: 189512-01-4