Stampa…
Nitrosobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR927665-100G OR927665-25G
APOSOR927665-100GEA 357 EUR
APOSOR927665-100G APOSOR927665-25G
Nitrosobenzene 95%
Nitrosobenzene
Formula: C₆H₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002059
CAS Number: 586-96-9