Stampa…
tert-Butyl-2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate
OR927648-1G OR927648-250MG
APOSOR927648-1GEA 199 EUR
APOSOR927648-1G APOSOR927648-250MG
tert-Butyl-2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
tert-Butyl-2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate
Formula: C₉H₁₉NO₃
Peso molecolare: 189,2500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09608009
CAS Number: 183059-24-7