Stampa…
3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]pyridin-6-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR927621-100MG OR927621-250MG
APOSOR927621-100MGEA 256 EUR
APOSOR927621-100MG APOSOR927621-250MG
3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]pyridin-6-amine
3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]pyridin-6-amine
Formula: C₈H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20487103
CAS Number: 1346447-21-9